3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2652-5G PN-2652-1G
COBBPN-2652-5GEA 0 EUR
COBBPN-2652-5G COBBPN-2652-1G
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BF₃O₃
MDL: MFCD05863919
CAS-Nummer: 262376-31-8