Methyl-3-methoxy-2-thiophencarboxylat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-methoxythiophene-2-carboxylate
B20586.03 B20586.06
B20586.03EA 29.5 EUR
B20586.03 B20586.06
Methyl-3-methoxy-2-thiophencarboxylat ≥97%
Methyl-3-methoxy-2-thiophencarboxylat
Purity: 97% CAS No.: 62353-75-7 Molecular Formula: C7H8O3S Formula Weight: 172.20 Melting Point: 60-63° MDL No.: MFCD00102115
Formel: C₇H₈O₃S
Molecular Weight: 172.20 g/mol
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00102115
CAS-Nummer: 62353-75-7