2-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)quinolin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
CFF290.10
CFF290.50
007672-1G
007672-5G
CHMPCFF290.10EA
532
EUR
CHMPCFF290.10
CHMPCFF290.50
FLUO007672-1G
FLUO007672-5G
2-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
2-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel:
C₁₀H₆F₃NO Molecular Weight: 213,1560 g/mol |
MDL:
MFCD00153196 CAS-Nummer: 1701-18-4 |