6-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline
CFF1182.1
007673-1G
007673-5G
CHMPCFF1182.1EA
522
EUR
CHMPCFF1182.1
FLUO007673-1G
FLUO007673-5G
6-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
6-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel:
C₁₀H₆F₃NO Molecular Weight: 213,16 g/mol |
MDL:
MFCD00209673 CAS-Nummer: 49713-51-1 |