5-Isobutyl-1,3-cyclohexandion
Lieferant: FLUOROCHEM
011173-10G 011173-5G
FLUO011173-10GEA 381 EUR
FLUO011173-10G FLUO011173-5G
5-Isobutyl-1,3-cyclohexandion
5-Isobutyl-1,3-cyclohexandion
Formel: C₁₀H₁₆O₂
MDL: MFCD00129458
CAS-Nummer: 57641-95-9