Ethyl-3,6-dibrompicolinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl 3,6-dibromopicolinate
PY-1246-5G
PY-1246-1G
COBBPY-1246-5GEA
560
EUR
COBBPY-1246-5G
COBBPY-1246-1G
Ethyl-3,6-dibrompicolinat
Ethyl-3,6-dibrompicolinat
Formel:
C₈H₇Br₂NO₂ Molecular Weight: 308,9600 g/mol |
MDL:
MFCD13195784 CAS-Nummer: 1214375-85-5 |