Methyl-3,6-dibrompicolinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7376-1G PY-7376-5G
COBBPY-7376-1GEA 303 EUR
COBBPY-7376-1G COBBPY-7376-5G
Methyl-3,6-dibrompicolinat
Methyl-3,6-dibrompicolinat
Formel: C₇H₅Br₂NO₂
MDL: MFCD10699713
CAS-Nummer: 495416-04-1