Methyl-4-chlorpicolinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Methyl 4-chloropicolinate, Methyl 4-chloropyridine-2-carboxylate
CA-4104-1G CA-4104-25G CA-4104-5G
COBBCA-4104-1GEA 0 EUR
COBBCA-4104-1G COBBCA-4104-25G COBBCA-4104-5G
Methyl-4-chlorpicolinat
Methyl-4-chlorpicolinat
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,5800 g/mol
MDL: MFCD04116183
CAS-Nummer: 24484-93-3