Methyl-5-aminopicolinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 5-aminopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-aminopicolinate
672629-1G 672629-5G
SIAL672629-1GEA 111 EUR
SIAL672629-1G SIAL672629-5G
Methyl-5-aminopicolinat, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-aminopicolinat
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,1506 g/mol
MDL: MFCD07783939
CAS-Nummer: 67515-76-8