Methyl-4-methoxypicolinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
CA-4110-5G
CA-4110-1G
COBBCA-4110-5GEA
114
EUR
COBBCA-4110-5G
COBBCA-4110-1G
Methyl-4-methoxypicolinat
Methyl-4-methoxypicolinat
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,16 g/mol |
MDL:
MFCD00956223 CAS-Nummer: 29681-43-4 |