Methyl-4-iodpicolinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Methyl 4-iodopyridine-2-carboxylate
CA-4128-5G CA-4128-1G
COBBCA-4128-5GEA 0 EUR
COBBCA-4128-5G COBBCA-4128-1G
Methyl-4-iodpicolinat
Methyl-4-iodpicolinat
Formel: C₇H₆INO₂
MDL: MFCD08235100
CAS-Nummer: 380381-28-2