Samarium(III)sulfat Octahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
14601.14
14601.22
14601.14EA
53
EUR
14601.14
14601.22
Samarium(III)sulfat Octahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Samarium(III)sulfat Octahydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 13465-58-2
Molecular Formula: Sm2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 733.00 (588.88anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 450° -8H2O
MDL No.: MFCD00011236
Formel:
O₁₂S₃Sm₂·8H₂O Schmelzpunkt: 450 °C (-8H₂O) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011236 CAS-Nummer: 13465-58-2 EINECS: 237-211-4 Merck Index: 14,8347 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...