Ytterbium(III)sulfat Octahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ytterbium(III) sulphate octahydrate
14572.09
14572.18
14572.09EA
54.4
EUR
14572.09
14572.18
Ytterbium(III)sulfat Octahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Ytterbium(III)sulfat Octahydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 10034-98-7
Molecular Formula: Yb2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 778.38 (634.26anhy)
Physical Form: Crystalline
Formel:
O₁₂S₃Yb₂·8H₂O Molecular Weight: 778.396 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149887 CAS-Nummer: 10034-98-7 EINECS: 236-727-7 Merck Index: 14,10105 |