1-Methoxy-4-nitronaphthalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1312-5G
AN-1312-1G
COBBAN-1312-5GEA
266
EUR
COBBAN-1312-5G
COBBAN-1312-1G
1-Methoxy-4-nitronaphthalin
1-Methoxy-4-nitronaphthalene
Formel:
C₁₁H₉NO₃ Molecular Weight: 203,1941 g/mol |
MDL:
MFCD00003926 CAS-Nummer: 4900-63-4 EINECS: 225-528-0 |