2,6-Dibrom-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7886-1G
PY-7886-5G
PY-7886-25G
COBBPY-7886-1GEA
0
EUR
COBBPY-7886-1G
COBBPY-7886-5G
COBBPY-7886-25G
2,6-Dibrom-3-nitropyridin
2,6-Dibromo-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Br₂N₂O₂ Molecular Weight: 281,8900 g/mol |
MDL:
MFCD00233995 CAS-Nummer: 55304-80-8 |