2,4-Dichlor-3-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7830-1G
PY-7830-250M
COBBPY-7830-1GEA
127
EUR
COBBPY-7830-1G
COBBPY-7830-250M
2,4-Dichlor-3-methylpyridin
2,4-Dichloro-3-methylpyridine
Formel:
C₆H₅Cl₂N Molecular Weight: 162,0200 g/mol |
MDL:
MFCD09263623 CAS-Nummer: 132097-09-7 |