1,4-Oxazepan-5-on ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B22406.03
B22406.06
B22406.14
B22406.03EA
63
EUR
B22406.03
B22406.06
B22406.14
1,4-Oxazepan-5-on ≥97%
1,4-Oxazepan-5-on
Purity: 97%
CAS No.: 10341-26-1
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD02683091
Formel:
C₅H₉NO₂ Schmelzpunkt: 80…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683091 CAS-Nummer: 10341-26-1 |