6-Hydroxy-2-naphthaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
5Y-5022.1 5Y-5022.10 5Y-5022.5 5Y-5022.500
BIOT5Y-5022.1EA 0 EUR
BIOT5Y-5022.1 BIOT5Y-5022.10 BIOT5Y-5022.5 BIOT5Y-5022.500
6-Hydroxy-2-naphthaldehyd
6-Hydroxy-2-naphthaldehyd
Formel: C₁₁H₈O₂
Molecular Weight: 172.1800 g/mol
MDL: MFCD03427537
CAS-Nummer: 78119-82-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable