Tetramethylammoniumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
245070-25G 245070-5G
SIAL245070-25GEA 117 EUR
SIAL245070-25G SIAL245070-5G
Tetramethylammoniumacetat, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammoniumacetat
Formel: C₆H₁₅NO₂
Molecular Weight: 133,20 g/mol
MDL: MFCD00011630
CAS-Nummer: 10581-12-1
EINECS: 234-179-3