(4-Methylphenylthio)aceton
Lieferant: FLUOROCHEM
003767-1G
003767-5G
FLUO003767-1GEA
42.9
EUR
FLUO003767-1G
FLUO003767-5G
(4-Methylphenylthio)aceton
(4-Methylphenylthio)aceton
Formel:
C₁₀H₁₂OS Molecular Weight: 180,27 g/mol |
MDL:
MFCD00052713 CAS-Nummer: 1200-13-1 |