Phenol verflüssigt
Lieferant: Uptima
Gefahr
UP893305 UP893306
UPTIUP893305EA 0 EUR
UPTIUP893305 UPTIUP893306
Phenol verflüssigt
Phenol verflüssigt
Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II