Natriumformiat ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Ameisensäure Natriumsalz
84850.260EA 64.4 EUR
84850.260 84850.460
Natriumformiat ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Natriumformiat
Formel: HCO₂Na
Molecular Weight: 68,01 g/mol
Schmelzpunkt: 257,31 °C
Dichte: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013101
CAS-Nummer: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm