Titan(IV)oxid 99,0-100,5%, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
84853.290EA 93.1 EUR
84853.290 84853.460
Titan(IV)oxid 99,0-100,5%, AnalaR NORMAPUR®
Titan(IV)oxid
Formel: TiO₂
Siedepunkt: 2900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1855 °C
Dichte: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011269
CAS-Nummer: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt 99,0 - 100,5 %
Schwermetalle (als Pb) Max. 20 ppm
Trocknungsverlust (105°C) Max. 0,5 %
Glühverlust (800°C) Max. 0,5 %
In heissem Wasser lösliche Anteile Max. 0,5 %
In Salzsäure lösliche Anteile Max. 0,5 %
As (Arsen) Max. 1 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,02 %
Sb (Antimon) Max. 100 ppm