Kongorot, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
Synonyme: Direktrot 28, Direct Red 28, Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C6767-100G C6767-25G
C6767-100GEA 116 EUR
C6767-100G C6767-25G
Kongorot, Sigma-Aldrich®
Kongorot
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Molecular Weight: 696.67 g/mol
Schmelzpunkt: > 360 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004028
CAS-Nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b99da120fc58f7f664a30e809aff2930cdb0d363&vid=818696761bbb066454f93ef8d9bc89285322112d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable