Methylrot in wässriger Lösung
Lieferant: Lovibond
Synonyme:
2-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoesäure
451630
451631
LOVI451630EA
18.1
EUR
LOVI451630
LOVI451631
Methylrot in wässriger Lösung
Methylrot
Formel:
C₁₅H₁₅N₃O₂ Molecular Weight: 269,3 g/mol |
MDL:
MFCD00002425 CAS-Nummer: 493-52-7 EINECS: 207-776-1 |