3-Brom-6-fluor-2-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Brom-2-fluor-6-picolin
OS-7536-5G
OS-7536-25G
OS-7536-1G
COBBOS-7536-5GEA
38.2
EUR
COBBOS-7536-5G
COBBOS-7536-25G
COBBOS-7536-1G
3-Brom-6-fluor-2-methylpyridin
3-Brom-6-fluor-2-methylpyridin
Formel:
C₆H₅BrFN Molecular Weight: 190.01 g/mol |
MDL:
MFCD03095092 CAS-Nummer: 375368-83-5 |