Methylpicolinat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: Methyl pyridine-2-carboxylate
BTB14002.250 BTB14002.1
CHMPBTB14002.250EA 0 EUR
CHMPBTB14002.250 MAYBBTB14002.1
Methylpicolinat
Methylpicolinat
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
MDL: MFCD00038038
CAS-Nummer: 2459-07-6
EINECS: 219-545-2