(4-Acetamidophenyl)boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2124-1G
BB-2124-5G
COBBBB-2124-1GEA
50.8
EUR
COBBBB-2124-1G
COBBBB-2124-5G
(4-Acetamidophenyl)boronsäure
(4-Acetamidophenyl)boronsäure
Formel:
C₈H₁₀BNO₃ |
MDL:
MFCD02179451 CAS-Nummer: 101251-09-6 |