Papanicolaou's Lösung EA 50, Q Path® Microscopy
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
|
Gefahr
|
10047011.EA
167
EUR
10047011.
10047111.
00607141.
Papanicolaou's Lösung EA 50, Q Path® Microscopy
Papanicolaou's Lösung EA 50
Papanicolaou’s Lösung gebrauchsfertig für die Zytologie
IVD registered. Instructions for use on vwr.com- just search for the product.
Dichte:
0.82 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 17 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00147831 UN: 1992 ADR: 3 (6.1) II |
![]() |
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen | klare Flüssigkeit |
Cyanophiles Zytoplasma | Blau-grün |
Eosinophiles Zytoplasma | Pink |
Kern | Blau bis dunkel violett |
Geeignet für die Mikroskopie (vaginalen Abstriche) | Besteht den Test |