Eosin G alkoholische Lösung, Q Path® für die Mikroskopie
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4,5,7-Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Solvent Red 43, Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoat, 2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz, Eosin 225, Eosin gelbstichig, Eosin G Dinatriumsalz, Eosin gelblich, Eosin Y Dinatriumsalz, Eosin Y
10047003.EA
39.1
EUR
10047003.
10047103.
00607121.
Eosin G alkoholische Lösung, Q Path® für die Mikroskopie
Eosin G
HES Lösung gebrauchsfertig für die Histologie
Formel:
C₂₀H₆Br₄Na₂O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005040 CAS-Nummer: 17372-87-1 EINECS: 241-409-6 UN: 1170 ADR: 3,III |
![]() |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Colour of solution | Orange |
Density (20/4) | 0.920 - 0.940 |
pH (20°C) | 4.9 - 5.7 |
Absorbance (0.1 %) | 514 - 518 nm |