Papanicolaou's Lösung 2a Orange G (OG 6), Q Path® für die Mikroskopie
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
Gefahr
10047010.EA 66 EUR
10047010. 10047110. 00607136.
Papanicolaou's Lösung 2a Orange G (OG 6), Q Path® für die Mikroskopie
Papanicolaou's Lösung 2a Orange G (OG 6)
Papnicolaou Lösung gebrauchsfertig für die Zytologie im sicheren und anwenderfreudlichen Beutel
Dichte: 0.83
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 1170
ADR: 3 II
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen klare Flüssigkeit
Farbe der Lösung Orange
Dichte (20/4) 0,82 - 0,834
pH (20°C) 7,3 - 8,5
Absorption (0,5%) 469 - 486 nm