VWR®, 2XYT medium Bouillon für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
J902-100GEA
82.4
EUR
J902-100G
J902-500G
VWR®, 2XYT medium Bouillon für die Biotechnologie
Medien für die Mikrobiologie
Trockennährböden für die Mikrobiologie
Vorgemisches Pulver für die Herstellung einer Bouillon zur Vermehrung von M13-Bakteriophagen.
- Einsatz vorgemischter, gebrauchsfertiger Medien spart Zeit
- Homogenes, hochwertiges Pulver
- Hellbeiges, frei fließendes Pulver
31 g Pulver, wenn es pro Liter deionisiertem Wasser gelöst wird, ergeben 16 g/L Ceseinpepton, 10 g/L Casaminosäuren und 5 g/L Natriumchlorid.