Anionen-Mehrelement-Standard 4 in Wasser ARISTAR für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
458174AEA
259
EUR
458174A
Anionen-Mehrelement-Standard 4 in Wasser ARISTAR für die Ionenchromatographie
Standards
Anionische Standards
Anionische Multi-Element-Standards
Two solutions - a nitrite standard solution and also a 6 component multi-element standard solution.
Br 50 ppm NO3 50 ppm
Cl 50 ppm PO4 50 ppm
F 25 ppm SO4 50 ppm
NO2 50 ppm
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.