Kapillarsäulen, Rtx®-1701
Lieferant: Restek
Rtx®
568-2182EA 748 EUR
568-2182 REST12029 REST12070-6850 568-2181 REST12057-105 568-2180 REST12054-6850 REST12053-600 568-2469 REST12058-105 568-2468 568-2467 568-2466 REST12039-1286850 568-2465 568-2189 REST12053-6850 568-2188 REST12030 REST12024-106 REST12023-6850 REST12075 568-2187 568-2186 REST12024-144 568-2185 568-2184 568-2183 REST12024-102 568-2193 568-2192 568-2191 568-2190 REST12024-6850 REST12072-6850 REST12008-6850 REST12024-128042 568-2199 568-2198 568-2197 REST12039-106 568-2472 568-2471 568-2196 568-2195 568-2470 568-2194 REST12008 REST12054-031 REST12005 REST12006 REST12023-600 568-2209 568-2208 568-2207 568-2206 REST12024-125042 568-2205 568-2204 568-2203 REST12057-6850 568-2202 568-2201 REST12010 568-2200 REST12014 REST12042-6850 REST12059 REST12015 REST12012 REST12013 REST12069-6850 REST12088-6850 REST12039-6850 REST12021-107 568-2214 REST12085-6850 568-2213 568-2212 568-2179 568-2211 568-2178 REST12044 568-2177 REST12060-6850 568-2210 568-2176 568-2175 REST12058-6850 REST12045 REST12055-6850
Kapillarsäulen, Rtx®-1701
Chromatographiesäulen
Allgemeine Säulen für Alkohole, Oxygenate, PCB-Kongenere (z. B. Aroclor-Gemische), Pestizide.
Phase mit mittlerer Polarität; Crossbond® 14% Cyanopropylphenyl/86% Dimethylpolysiloxan
Temperaturbereich: −20 bis 280 °C
Passender Ersatz für: DB-1701R, DB-1701, CP Sil 19 CB, VF-1701ms, VF-1701 Pestizide, ZB-1701, ZB-1701P. Entspricht der USP G46-Phase.