Kapillarsäulen, Rtx®-624
Lieferant: Restek
40924 40925 10968 10969 10970 10971 10972 10973 10974 10975 10982 40924-6850 10968-6850 10970-101 10970-600 10970-6850 10971-1266850 10971-600 10971-6850 10972-042 10972-6850 10973-6850
568-2451EA 651 EUR
568-2451 568-2452 568-2165 568-2166 568-2167 568-2168 568-2169 568-2170 568-2171 568-2172 568-2173 REST40924-6850 REST10968-6850 REST10970-101 REST10970-600 REST10970-6850 REST10971-1266850 REST10971-600 REST10971-6850 REST10972-042 REST10972-6850 REST10973-6850
Kapillarsäulen, Rtx®-624
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säulen für flüchtige organische Schadstoffe. Empfohlen in den U.S. EPA-Methoden für flüchtige organische Schadstoffe.
Phase mit niedriger bis mittlerer Polarität; Crossbond® 6% Cyanopropylphenyl/94% Dimethylpolysiloxan
Temperaturbereich: −20 bis 240 °C
Passender Ersatz für: DB-1301, DB-624, VF-1301ms, VF-624ms, CP-1301, ZB-624. Entspricht der USP G43-Phase.