Eosin G in wässriger Lösung, Q Path® für die Mikroskopie
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
Synonyme:
2,4,5,7-Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Solvent Red 43, Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoat, 2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz, Eosin 225, Eosin gelbstichig, Eosin G Dinatriumsalz, Eosin gelblich, Eosin Y Dinatriumsalz, Eosin Y
10047001.EA
47.3
EUR
10047001.
10047101.
Eosin G in wässriger Lösung, Q Path® für die Mikroskopie
Eosin G
Eosin gebrauchsfertig für die HES Färbung
Formel:
C₂₀H₆Br₄Na₂O₅ Molecular Weight: 691,86 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005040 CAS-Nummer: 17372-87-1 EINECS: 241-409-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen | Clear liquid |
Farbe der Lösung | Orange-red |
Dichte (20/4) | 0,9 - 1,1 |
pH (20°C) | 5 - 5,5 |
Absorption (0.1 %) | 514 - 518 nm |