Hämatoxylin-Lösung (Harris), Q Path® für die Mikroskopie
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydroxybrasilin
, Naturschwarz 1
Q path®
00607131.EA
296
EUR
00607131.
10047107.
10047007.
Hämatoxylin-Lösung (Harris), Q Path® für die Mikroskopie
Hämatoxylin-Färbelösung
Papanicolaou Lösung gebrauchsfertig für die Zytologie.
Formel:
C₁₆H₁₄O₆ Molecular Weight: 302,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078111 CAS-Nummer: 517-28-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen | Klare Flüssigkeit |
Farbe der Lösung | Violett-rot |
Dichte (20/4) | 1,053 - 1,059 |
pH (20 °C) | 2,2 - 2,6 |
Absorption (0,5 %) | 553 - 560 nm |