Zervixkratzer, Ayre-Spatel, Kunststoff
Lieferant: DELTALAB
440142 444142
231-2601EA 143 EUR
231-2601 231-2611
Zervixkratzer, Ayre-Spatel, Kunststoff
Zellschaber
PP-Spatel mit abgerundeten Kanten. Steriles Modell ist mittels Ethylenoxid sterilisiert. Packung enthält Anweisungen zur Verwendung.