Biopsie- und Einbettkassetten, IP ActivFlo Biopsy I-Kassetten, lose
Lieferant: Leica
IP Activflo I
720-2491EA 85 EUR
720-2491 720-2649 720-2495 720-2493 720-2361 720-2499 720-2643 720-2497 720-2641 720-2647 720-2645
Biopsie- und Einbettkassetten, IP ActivFlo Biopsy I-Kassetten, lose
Einbettkassetten Biopsiekassetten
IP ActivFlo Biopsy I-Kassetten haben das patentierte „Fluidic Flow“ Porendesign für maximalen Reagenzienaustausch. Mit einer Porengröße von 0,67 mm weisen die Kassetten ein innovatives V-förmiges Porendesign auf, das Flüssigkeit nach innen zieht und Luft nach außen drückt. Durch die abgeschrägten Kassettenwände entsteht ein Korb für kleine Gewebeproben. Diese einteiligen Kassetten mit „brechbaren“ Deckeln sind für den Leica IP C Kassettendrucker konzipiert und haben eine Druckfehlerquote von <1 %.
  • Erhältlich in losen Verpackungen zum einfachen Einlegen in den Drucker
  • Verschiedene Farben in Mengen von 500 zur Auswahl