ThermoSafe® EPS-Isolierbehälter
Lieferant: Sonoco Thermosafe
11096 11262 50001359 50001915 50002062 50002358 50004243 505710 517230 517225
216-1294EA 567 EUR
216-1294 216-1323 216-1324 216-1325 216-1327 216-1329 216-1331 216-1337 216-1339 SCAT517225
ThermoSafe® EPS-Isolierbehälter
Versandtaschen und Transportbehälter
EPS ist ein wirksamer Isolator, der die Ladung vor äußeren Temperaturschwankungen schützt.
  • Hochwertiger EPS-Boden und -Deckel
  • Ideal für die Lagerung und den Transport temperaturempfindlicher Produkte
  • EPS ist ein wirksamer Isolator, der die Ladung vor äußeren Temperaturschwankungen schützt
  • Verwendung in Kombination mit Kühlmitteln oder Trockeneis, um eine maßgeschneiderte Lösung für unterschiedliche Anwendungen zu schaffen
EPS-Isolierbehälter bieten die ideale Lösung für die sichere Lagerung und Lieferung vieler gekühlter oder gefrorener Materialien.More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable