Q Path® Coverquick Eindeckmittel für die Mikroskopie
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
05547531.EA
51.8
EUR
05547531.
05547537.
05547530.
05547539.
05547528.
Q Path® Coverquick Eindeckmittel für die Mikroskopie
Färbemittel
Mikroskopie- und Färbereagenzien
Ein Sortiment von Eindeckmitteln für das manuelle und automatische Eindecken von Objektträgern. Das gesamte Q Path® Coverquick Sortiment besteht aus vier verschiedenen Eindeckmitteln mit verschiedenen Viskositäten für alle mikroskopischen Anforderungen. Die Zahl nach dem Namen gibt die zunehmende Viskosität an: Q Path® Coverquick 1000 hat die niedrigere Viskosität (etwa 260 mPaS) und Q Path® Coverquick 4000 hat die höhere Viskosität (etwa 920 mPaS).
- Ein komplettes Sortiment von Eindeckmitteln für histologische und zytologische Anwendungen
- Das gesamte Sortiment eignet sich zum manuellen Eindecken
- Zum automatischen Eindecken werden Q Path® Coverquick 3000 und 4000 empfohlen
- Lieferbar in braunen PET-Flaschen, nur Q Path® Coverquick 3000 wird in Aluminium-Flaschen geliefert
- Trocknet schnell in 15 bis 20 min