384-Well-PCR-Platten, Axygen®
Lieferant: Corning
PCR-384-C PCR-384M2-C PCR-384-RGD-C PCR-384M2CPBC
732-0906EA 69.7 EUR
732-0906 732-0666 732-1037 AXYGPCR-384M2CPBC
384-Well-PCR-Platten, Axygen®
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP-Platten, Silikonmatten. Passend für 384-Well-Thermocycler-Blöcke.
  • Extradünne Wände gleichmäßiger Dicke beschleunigen die Wärmeübertragung und führen zu kürzeren Zyklen sowie konsistenten Ergebnissen
  • Frei von RNase, DNase und Endotoxin. Zertifiziert für höchste Probenintegrität