Normal wirkender Entkalker, Q Path®
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
11028304.EA
172
EUR
11028304.
11028306.
Normal wirkender Entkalker, Q Path®
Färbemittel
Mikroskopie- und Färbereagenzien
Normal wirkender Entkalker enthält eine Mischung aus verschiedenen Salzsäuren.
- Mischung enthält kein Formalin
- Zum Entkalken größerer Gewebeflächen, die bereits fixiert wurden
- Empfohlenes Volumen 20x des Fragmentvolumens
Gebrauchsfertig für Anwendungen in histologischen und pathologischen Laboren.