Deckgläser, rund, Nunc Thermanox
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
174950 174969 174977 174985
734-2117EA 548 EUR
734-2117 734-2172 734-2173 734-2118
Deckgläser, rund, Nunc Thermanox
Deckgläser
Diese Deckgläser bleiben bei normalem Gebrauch flach.
  • Beständig gegen übliche Lösungsmittel
  • Eigenfluoreszierend im Spektrum von 380 bis 545 nm
  • Durch einseitige Oberflächenbehandlung optimale Bedingungen für Zellhaftung und -wachstum