HPLC-Säulen, Acclaim™ C30
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
075718 075719 075720 075721 075722 075723 075724 075725 075726 078660 078661 078662 078664 078665 078666
554-5286EA 922 EUR
554-5286 554-5287 554-5292 554-5293 554-5294 554-5288 554-5290 554-5291 554-5289 555-7562 555-7563 555-7564 555-7566 555-7567 555-7568
HPLC-Säulen, Acclaim™ C30
Chromatographiesäulen
Acclaim™ C30-Säulen werden zur Trennung der Strukturisomere verwendet und sind eine einzigartige Ergänzung zu anderen Umkehrphasensäulen.
  • Selektiv hohe Form
  • Kompatibilität mit stark wässriger mobiler Phase
  • Hohe Qualität
  • Geringe Säulenblutung