Spitzen (CO-RE Tips) und Verbrauchsmaterialien für Microlab-Robotersysteme
Lieferant: HAMILTON ROBOTICS
235900 235937 235902 235904 235966 235985 184020 184022 235939 235965 235950 235679 235447 235444 235446 235449 235451 235971 235974 235978 235979 235983 235987 235695 235993 235989 235901 235903 235905 235936 235938 235940 235947 235948 235949 235935 235646 235647 235648 235452 235677 235678 235694 184021 184023 194050 194053 235806 235541 235688 235843 235844 235845 235846
736-0694EA 638 EUR
736-0694 736-0788 736-0786 736-0793 736-0770 736-0792 736-0797 736-0799 736-0795 736-0791 736-0790 736-0811 736-0777 736-0804 736-0776 736-0805 736-0806 736-0771 736-0803 736-0772 736-0773 736-0774 736-0775 736-0779 736-0781 736-0780 736-0695 736-0787 736-0794 736-0765 736-0789 736-0796 736-0766 736-0767 736-0768 736-0764 736-0782 736-0783 736-0784 736-0807 736-0809 736-0810 736-0778 736-0798 736-0800 736-0801 736-0802 736-0785 736-0808 736-0853 HAMR235843 HAMR235844 HAMR235845 HAMR235846
Spitzen (CO-RE Tips) und Verbrauchsmaterialien für Microlab-Robotersysteme
Pipettenspitzen
Hamilton CO-RE-Spitzen wurden für MICROLAB-Pipettierarbeitsstationen entwickelt, um das Abdichtungs- und Ausrichtungsproblem zu lösen, das bei Presspassungstechniken für Spitzen auftritt. Jede CO-RE-Einwegspitze hat eine kreisförmige Nut in der Befestigungsöffnung. Ein O-Ring am Pipettierkanal wird erweitert, um genau in diese Nut zu passen und so eine luftdichte Abdichtung und gerade Ausrichtung zwischen Spitze und Pipettierkanal zu gewährleisten.
  • Druckbasierte (pLLD) und kapazitive Füllstandsmessung (cLLD) bei leitfähiger Ausführung (schwarz)
  • Frei von DNase-/RNase, frei von Pyrogenen (frei von Endotoxinen), frei von PCR-Hemmern
  • Stapelbare Spitzenracks erhöhen die Spitzenkapazität auf der Arbeitsfläche und ermöglichen längere Abwesenheiten: 1920 Spitzen können in einem Schritt geladen werden
  • Die Spitzen in den Racks können von den individuellen Kanälen oder dem 96-Kanal-Multisondenkopf direkt vom Stapel aufgenommen werden
Die ausgezeichnete biologische Reinheit der Spitzen wird durch einen kontrollierten Produktionsprozess gewährleistet. Sie eignen sich daher sowohl für diagnostische als auch für pharmazeutische Laboratorien in den Bereichen Genomik, Proteomik, Zellforschung, Forensik und Arzneimittelforschung.
Filterspitzen- Maximale Konsistenz beim Luftstrom und die gewählte Porosität des Filtereinsatzes gewährleisten eine optimale Pipettier- und Abgabeleistung bei einer Vielzahl von flüssigen Volumina
- Filtrationseffizienz bakterieller Aerosole >99,9%SLIM Spitzen- Minimieren das Risiko von Flüssigkeitsüberlauf in Cluster-Röhrchen, Deep-Well-Blöcken und zweistufigen Flüssigkeitsanwendungen
- Speziell zum Ansaugen von Flüssigkeiten im „fixed height mode“ bis ganz nach unten zur Basis von dünnen Röhrchen
- Dünne Spitzen erfordern Labware-Dateien, Flüssigkeitsklassen für Einzel-Kanäle und einen CO-RE 96 ProbenkopfRocket-Spitzen 4-zu-1-Adapter ermöglicht flexibles Pipettieren und spart Zeit: Kein zweiter Kopf oder komplexer Kopfaustausch erforderlich
- Zum Pipettieren in 96-Deep-Well-Blöcken und Mikrotiterplatten mit Well-Durchmessern ≥3,7 mmSpitzen mit weiter Öffnung- CO-RE Spitzen mit verschieden großen Öffnungen am distalen Ende bieten Flexibilität beim Umgang mit schwierigen Proben
- Typische Anwendungsbereiche: genomische DNA, empfindliche Zelllinien, Blutfraktionierung zur Minimierung von Scherkräften, Pipettieren von Kugeln oder anderen viskosen FlüssigkeitenDurchstechspitzen- Optimiert für das Ansaugen und Dispensieren in verschiedene versiegelte Laborartikel, die mit ≤10 N durchstechbar sind
- Optimale Materialzusammensetzung – Kohlefaserverstärkung ermöglicht das Durchstechen verschiedener Versiegelungsmaterialien
SLIM tips
- Minimise risk of liquid overflow in cluster tubes, deep-well blocks and two-phased liquid applications
- Especially for aspirating liquid in “fixed height mode” down to the base of thin tubes
- 40% reduction of displaced liquid volume, compared to the CO-RE 1000 µl tip
- Slim tips require labware files, liquid classes for single channels and CO-RE 96 probe head
Rocket tips
- Unique Rocket tip design with 4-to-1 adapter: Usable on the CO-RE 384 probe head
- Adapter enables flexible pipetting and saves times: No need for a second head or a complex head exchange
- For pipetting in 96 deep-well blocks and microtiter plates with well diameters ≥ 3,7 mm
Zubehörinformationen: Reagenzienbehälter für Microlab STAR Line
- Aus PP, autoklavierbar, mit 60 oder 120 ml Inhalt
- Kann in einem Reagenzträger auf den STAR Line Instrumenten platziert werden
- Mit Volumenmarkierungen, ohne Deckel, mit einem (60 ml) oder drei (120 ml) Wellenbrechern, um Spritzer durch Bewegungen des gefüllten Behälters zu vermeiden
Deep-Well-Blöcke für die Automatisierung
- Ideal für die automatisierte Verarbeitung oder beim Arbeiten mit großen Mengen von Backup-Proben
- PP-Material ist ideal für die Backup-Lagerung von pharmazeutischen Substanzen, die DNA-Isolierung, die langfristige Lagerung von Proben sowie für Enzym- und Gewebekulturanwendungen
- PS-Blöcke sind ideal für die langfristige Lagerung von Blutproben; einfache optische Kontrolle durch transparente Wells
Abfallbeutel – flüssigkeitsdicht verschweißt
- PE-Einwegbeutel (Stärke von 100 µm) eignen sich ideal für Aufnahme und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien
- Beutel passen auf die Halteringe der STAR Line
Abfallbehälter und -rutschen für gefährliche Abfälle
- Behälter für gefährliche Abfälle besteht aus weißem Karton, inklusive gelbem PE-Beutel
- PE-Abfallrutschen sind offen und auf beiden Seiten perforiert, müssen mit Abfallbehälter verwendet werden
Verpackung: Spitzen werden entweder in stapelbaren NTR- Packungen (Nested Tip Rack) – bestehend aus einem Einweg-Rahmen und fünf Stapeln mit vier Spitzengestellen – oder in einer Blisterpackung, bestehend aus fünf vorgefüllten Trays in einer transparenten, recycelbaren, thermogeformten PET-Schale mit einer versiegelten Papierabdeckung, geliefert.