Gas- und Dampf-Probenehmer
Lieferant: SGE Analytical Science
090111 090112
SGEA090111EA 552.4 EUR
SGEA090111 SGEA090112
Gas- und Dampf-Probenehmer
Probenehmer Probenehmer für Gas
Dieser Probenehmer für Gase und Dämpfe ermöglicht die punktuelle Entnahme einer Umweltprobe von Gasen oder Niedrigdruck-Gasströmen und sichert diese in undurchlässigen, wiederverschließbaren 200-cm³-Beuteln.
Bestellinformation: Set beinhaltet einen Behälter, einen Saugball, 10 Beutel, einen Stift zur Beschriftung und eine Gebrauchsanleitung.