VWR® Cryolab Q Path, Freezing Aerosol
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
00528200.EA
138
EUR
00528200.
13328202.
VWR® Cryolab Q Path, Freezing Aerosol
Färbemittel
Mikroskopie- und Färbereagenzien
Gefrierspray für die Verwendung vor dem Schneideprozess mit Gefriermikrotom
- Storage temperature: Ambient
- UN 1950