Vial racks, LaboBox-System
Lieferant: NeoLab
218-1632EA 0 EUR
218-1632 218-1630 218-1631
Vial racks, LaboBox-System
Gestelle Gestelle für Chromatographie-Ampullen
PC, transparent.
  • Alphanumerical grid
  • Temperature resistant from −130 to +130 °C
  • Autoclavable
W×D×H: 164×76×28 mm