Heizhauben, WHLMG3ER-Serie
Lieferant: WINKLER
WHLMG3001000RC WHLMG3000250RC WHLMG3003000RC
WINKWHLMG3001000RCEA 440 EUR
WINKWHLMG3001000RC WINKWHLMG3000250RC WINKWHLMG3003000RC
Heizhauben, WHLMG3ER-Serie
Heizgeräte Heizhauben
Für Rundkolben. Diese Ummantelungen für variable Volumen und unterschiedliche Kolbengrößen haben einen gehäkelten Außenmantel aus Glasseide.
  • Höchsttemperatur 450 °C
  • Hauben haben drei Heizzonen
  • Lösbare Steckverbindung (Kabellänge 0,5 m)
  • RCD-Personenschutzstecker mit 1-m-Kabel